07-1782
Anti-RAD51 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
BRCA1/BRCA2-containing complex, subunit 5, DNA repair protein RAD51 homolog 1, RAD51 (S. cerevisiae) homolog (E coli RecA homolog), RAD51 homolog (RecA homolog, E. coli) (S. cerevisiae), RAD51 homolog protein, RAD51, S.cerevisiae, homolog of, A, RecA-lik
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human, rat
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAD51(5888)
mouse ... Deptor(97998)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
1:500 dilution of this antibody was used to detect RAD51 on mouse testis lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2