07-1496
Anti-CaM Kinase II Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Anti-CAMKA, Anti-CaMKIINalpha, Anti-CaMKIIalpha, Anti-MRD53, Anti-MRT63
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, chicken, bovine, hamster, human, rabbit, rat, guinea pig
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAMK2A(815)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualità
Western Blot Analysis:
1:500 to 1:1,000 dilution of this lot detected CaM Kinase II on 10 μg of HEK293 lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
HEK293 cell lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2