07-1347
Anti-phospho-STAT3 (Tyr68) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Signal transducer and activator of transcription 3, Acute-phase response factor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
pig, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr68)
Informazioni sul gene
human ... STAT3(6774)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Signaling
Transcription Factors
Qualità
Western Blot Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected STAT3 on 10 µg of PMA treated and untreated MOLT4 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
PMA treated and untreated MOLT4 cell lysates
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1