06-172-I
Anti-Na+/K+ ATPase alpha-3
from rabbit
Sinonimo/i:
ATP1A3, Na+/K+ ATPase alpha-3, Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-3, Na(+)/K(+) ATPase alpha-3 subunit, Na(+)/K(+) ATPase alpha(III) subunit, Sodium pump subunit alpha-3
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Atp1A1(24211)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Na+/K+ ATPase alpha-3 in 10 µg of adult human brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1