Documenti fondamentali
06-114
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-catepsina D
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
cathepsin D, cathepsin D (lysosomal aspartyl protease), lysosomal aspartyl peptidase, lysosomal aspartyl protease
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTSD(1509)
Descrizione generale
La catepsina D viene sintetizzata a partire da un precursore di 54 kDa che viene processato proteoliticamente a una catena singola intermedia di 48 kDa, la quale poi matura in una forma più stabile a due catene di 34 kDa e 14 kDa. Si tratta di una proteasi lisosomiale regolata da estrogeni che si ritiene faciliti la migrazione e l'invasione delle cellule neoplastiche attraverso la digestione della lamina basale, della matrice extracellulare e del tessuto connettivo. Per via delle sue attività mitogene e proteolitiche, può essere considerata un marcatore prognostico per molti tipi di tumori, in particolare quello mammario. La catepsina D è espressa sia dalle cellule epiteliali che dai macrofagi. L'immunoreattività delle cellule cancerose e dei macrofagi infiltranti i tessuti deve essere indagata separatamente.
Specificità
Omologia di sequenza dell′84% rispetto alla proteina di topo e di ratto.
Questo anticorpo riconosce la catepsina D.
Immunogeno
Epitopo: catena pesante
Proteina ricombinante marcata con tag GST corrispondente alla catepsina D umana a livello della catena pesante.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
Metabolismo
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:500 ha permesso di rivelare la catepsina D nei lisati di cellule A431 ed HeLa.
L′anticorpo anti-catepsina D riconosce la catepsina D ed è adatto per l′uso nei saggi di WB & IC.
Sottocategoria di ricerca
Apoptosi - Altro
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule A431.
Western blotting: alla concentrazione di 1 µg/mL di questo anticorpo ha rilevato la catepsina D in 10 µg di lisato di cellule A431.
Descrizione del bersaglio
Peso molecolare visualizzato a circa 58 kDa. Essendo glicosilata, la corsa della proteina può attestarsi leggermente più in lato del previsto.
Il peso molecolare previsto della forma attiva è di circa 46 kDa e del precursore è di circa 54 kDa.
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule A431
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Relationship among placental cadmium, lead, zinc, and copper levels in smoking pregnant women.
Turkan Kutlu,A Alev Karagozler,Engin M Gozukara
Biological trace element research null
Ganesh Vilas Shelke et al.
The Journal of cell biology, 222(6) (2023-05-22)
Exosomes are small vesicles that are secreted from cells to dispose of undegraded materials and mediate intercellular communication. A major source of exosomes is intraluminal vesicles within multivesicular endosomes that undergo exocytic fusion with the plasma membrane. An alternative fate