Documenti fondamentali
05-915
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-N- caderina, clone 13A9
culture supernatant, clone 13A9, Upstate®
Sinonimo/i:
Cadherin-2, CD325, CDw325, N-cadherin, Neural cadherin
Scegli un formato
100 μL
597,00 €
597,00 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1126
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
597,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
597,00 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1126
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
13A9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH2(1000)
Descrizione generale
La caderina-2 (UniProt P19022; detta anche CD325, CDw325, N-caderina, caderina neurale) nell′uomo è codificata dal gene CDH2 (detto anche CDHN, NCAD) (Gene ID 1000). Le caderine costituiscono una famiglia di proteine di adesione cellulare calcio-dipendenti con ruoli importanti nello sviluppo embrionale e nel mantenimento della normale architettura tissutale. Le caderine sono composte da un dominio extracellulare (aa 160-724 della N-caderina umana) con cinque ripetizioni omologhe che mediano l′adesione, un unico dominio che attraversa la membrana (aa 725-745 della N-caderina umana) e un dominio citoplasmatico conservato (aa 746-906 della N-caderina umana) che interagisce con le catenine per legare le caderine del citoscheletro actinico. Inoltre, anche p120ctn, un substrato noto di Src, modula la forza dell′adesione caderina-dipendente interagendo con le caderine a livello del loro dominio juxtamembrana intracellulare. Le caderine sono sintetizzate sotto forma di precursori che devono subire scissione proteolitica per generare proteine mature funzionali. La proN-caderina (aa 1-906) neosintetizzata viene fosforilata e quindi modificata proteoliticamente prima di essere convogliata alla membrana citoplasmatica. Inoltre, la plakoglobina (gamma-catenina) e la beta-catenina si associano solo alla proN-caderina fosforilata, mentre p120ctn è in grado di associarsi a entrambe le sue forme, fosforilata e non fosforilata. La regione del segnale N-terminale e il propeptide (aa 1-25 e 26-159 della N-caderina umana) viene rimossa per proteolisi e, nel reticolo endoplasmatico o nell′apparato di Golgi, viene assemblato un complesso costituito dalla parte centrale della N-caderina centrale e dalla catenina che successivamente va a localizzarsi sulla membrana citoplasmatica dove può avvenire il legame al citoscheletro actinico.
Specificità
Il clone 13A9 riconosce la N-caderina ma non la P-, E- o M-caderina (Knudsen, K.A., et al. (1995). J. Cell Biol. 130(1):67-77).
Immunogeno
Epitopo: dominio citoplasmatico.
Proteine di fusione con MBP (maltose-binding protein) contenente l′intero dominio citoplasmatico della N-caderina umana espressa in batteri (Knudsen, K.A., et al. (1995). J. Cell Biol. 130(1):67-77).
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: con un lotto rappresentativo è stata ottenuta l′immunocolorazione della matrice cellulare di placche aterosclerotiche stabili e della regione del cap fibroso ricca di cellule muscolari lisce vascolari (VSMC) da sezioni di tessuto di arteria carotide interna incluso in paraffina (Musumeci, G., et al. (2014). Histol. Histopathol. 29(6):707-719).
Immunoistochimica: un lotto rappresentativo ha rivelato una forte immunoreattività della N-caderina in tessuto di cancro del retto (RC) incluso in paraffina e positivo per metastasi linfonodali regionali (RLNM), una debole immunoreattività di tale proteina nell′RC negativo per RLNM, e assenza di immunoreattività nell′epitelio colorettale normale (Fan, X.J., et al. (2012). Br. J. Cancer. 106(11):1735-1741).
Immunoistochimica: un lotto rappresentativo ha rivelato immunoreattività della N-caderina in sezioni di tessuto di carcinoma epatocellulare (HCC) fissato in formalina e incluso in paraffina. È stata riscontrata una correlazione inversa significativa tra i livelli di espressione di RUNX3 e della N-caderina (Tanaka, S., et al. (2012). Int. J. Cancer. 131(11):2537-2546).
Western blotting: utilizzando un lotto rappresentativo è stato possibile rivelare la sovraregolazione (up-regulation) dell′espressione della N-caderina in cellule di carcinoma CCL185 dopo infezione transiente con il virus di Epstein-Barr (EBV). Il fenotipo simile a EMT (transizione epitelio-mesenchimale) è persistito anche dopo la perdita dei virus dopo sospensione della pressione selettiva sulla coltura (Queen, K.J., et al. (2013). Int. J. Cancer. 132(9):2076-2086).
Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la N-caderina in lisati delle linee cellulari di carcinoma epatocellulare (HCC) umano Hep3B, Huh7, HLF e SK-Hep1 (Tanaka, S., et al. (2012). Int. J. Cancer. 131(11):2537-2546).
Western blotting: con un lotto rappresentativo sono state rivelate le forme non modificata (pro-) e modificata (matura) della N-caderina in lisato di cellule HeLa (Wahl, J.K. 3rd., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(19):17269-17276).
Western blotting: con un lotto rappresentativo la N-caderina è stata rivelata nel lisato di fibroblasti umani WI-38, ma non nel lisato di cellule JAr di coriocarcinoma placentare (Knudsen, K.A., et al. (1995). J. Cell Biol. 130(1):67-77).
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo ha rivelato una localizzazione prevalente dell′immunoreattività della N-caderina a livello dei contatti cellula-cellula dopo colorazione immunocitochimica fluorescente di cellule HeLa fissate in paraformaldeide all′1% e permeabilizzate con metanolo (Wahl, J.K. 3rd., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(19):17269-17276).
Immunocitochimica: con un lotto rappresentativo l′immunoreattività della N-caderina è risultata colocalizzata con quella della alfa- e della beta-catenina dopo colorazione immunocitochimica fluorescente di fibroblasti umani WI-38 (Knudsen, K.A., et al. (1995). J. Cell Biol. 130(1):67-77).
Immunoprecipitazione: Lotti rappresentativi hanno determinato l′immunoprecipitazione di alfa-catenina, beta-catenina e plakoglobina con la N-caderina in lisati di fibroblasti umani WI-38 e di cellule HeLa (Wahl, J.K. 3rd., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(19):17269-17276; Knudsen, K.A., et al. (1995). J. Cell Biol. 130(1):67-77).
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
La rivelazione della N-caderina utilizzando questo anticorpo anti-N-caderina, clone 13A9, è convalidato per l′uso nelle analisi di immunocitochimica, immunoistochimica, immunoprecipitazione e Western blotting.
Sottocategoria di ricerca
Adesione (CAM)
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule HeLa.
Saggio di Western blotting: una diluizione 1:1.000-5.000 di questo surnatante di colture di ibridoma ha rilevato la N-caderina nel lisato di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 140 kDa. A causa della glicosilazione e della fosforilazione in fase post-traduzionale, le dimensioni delle bande target appaiono più ampie rispetto ai pesi molecolari calcolati di 82,03 kDa (forma matura) e 99,81/97,04 kDa (proforma dell′isoforma 1/2).
Linkage
Sostituisce: 04-1126
Stato fisico
Non purificato
Surnatante di colture di ibridoma produttrici di immunoglobuline monoclonali murine contenente azoturo di sodio 0,05% prima dell′aggiunta di glicerolo portato al 30%.
Stoccaggio e stabilità
A -20°C si conserva per 2 anni dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare e ricongelare ripetutamente. Per recuperare quanto più prodotto possibile, centrifugare il contenitore originale dopo lo scongelamento e prima di rimuovere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule HeLa
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
X-J Fan et al.
British journal of cancer, 106(11), 1735-1741 (2012-04-28)
Current imaging modalities are inadequate in preoperatively predicting regional lymph node metastasis (RLNM) status in rectal cancer (RC). Here, we designed support vector machine (SVM) model to address this issue by integrating epithelial-mesenchymal-transition (EMT)-related biomarkers along with clinicopathological variables. Using
Anwen Liu et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 38(4), e23705-e23705 (2024-04-11)
We explored the role and mechanism of circular RNAcircNRD1 in gastric cancer (GC) progression, aiming to identify new bio-markers for the treatment and prognosis of GC patients. The RNA expression was examined by reverse transcription-quantitative polymerase chain reaction. Cell proliferation
Shigetomi Tanaka et al.
International journal of cancer, 131(11), 2537-2546 (2012-04-11)
Loss or decreased expression of runt-related transcription factor 3 (RUNX3), a tumor suppressor gene involved in gastric and other cancers, has been frequently observed in hepatocellular carcinoma (HCC). The objective of this study was to identify the regulatory mechanism of
Abdul Soofi et al.
Developmental biology, 365(1), 241-250 (2012-03-14)
The Pax2 gene encodes a DNA binding protein with multiple functions in the developing intermediate mesoderm and urogenital tract. Loss of Pax2 in mice results in the complete absence of kidneys, ureters, and sex specific epithelial structures derived from the
Tsutomu Nakamura et al.
Genes & development, 22(9), 1244-1256 (2008-05-03)
Cadherins mediate Ca2+-dependent cell-cell adhesion. Efficient export of cadherins from the endoplasmic reticulum (ER) is known to require complex formation with beta-catenin. However, the molecular mechanisms underlying this requirement remain elusive. Here we show that PX-RICS, a beta-catenin-interacting GTPase-activating protein
Articoli
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.