05-758-I
Anti-FE65 Antibody, clone 3H6
clone 3H6, from mouse
Sinonimo/i:
Amyloid-beta A4 precursor protein-binding family B member 1, Protein FE65
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H6, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RACGAP1(29127)
mouse ... Apbb1(11785)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Qualità
Isotype Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2b .
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1