05-389-AF647
Anti-Rac1 Antibody, clone 23A8, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone 23A8, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinonimo/i:
Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1, Cell migration-inducing gene 5 protein, Ras-like protein TC25, p21-Rac1, Rac1
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 647
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
23A8, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAC1(5879)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Developmental Signaling
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Rac1 in HeLa cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2