Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti
09-271
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Rac1b
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1, Cell migration-inducing gene 5 protein, Ras-like protein TC25, p21-Rac1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAC1(5879)
Descrizione generale
Il substrato 1 della tossina botulinica C3 correlato a Ras (UniProt: P63000; denominata anche prodotto del gene 5 che induce la migrazione cellulare, proteina TC25 simile a Ras, p21-Rac1) nell′uomo è codificata dal gene RAC1 (o TC25, MIG5) (Gene ID: 5879). Rac1 è una piccola GTPasi associata alla membrana citoplasmatica che si alterna tra lo stato attivo legato a GTP e quello inattivo legato a GDP. Nello stato attivo, si lega a svariate proteine effettrici regolando le risposte cellulari. Sono state descritte due isoforme di Rac1, frutto fi splicing alternativo. Rispetto a Rac1a, Rac1b ha 19 amminoacidi in più ed è presente in diversi tumori, come quello mammario e quello colorettale. Rac1b ha uno scambio GDP/GTP accelerato e non dipendente da GEF (fattore di scambio del nucleotide guanina), oltre a un'attività di idrolisi del GTP inefficiente, che può essere parzialmente ripristinata dalle proteine attivanti la GTPasi. Può legarsi al dominio di legame alla GTPasi di PAK, ma non a PAK full-length, in modo GTP-dipendente, suggerendo che l'inserzione non abolisca completamente l'interazione con gli effettori. L'isoforma B è principalmente identificata nella pelle e nei tessuti epiteliali del tratto intestinale. La sua espressione è aumentata nei tumori del colon-retto in varie fasi della progressione neoplastica, rispetto ai rispettivi tessuti adiacenti.
Specificità
Questo anticorpo policlonale di coniglio rivela specificamente Rac1b nelle cellule umane e murine.
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a una regione di 15 aminoacidi nella metà N-terminale di Rac1b umana.
Applicazioni
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo diluito 1:500 ha permesso di rivelare Rac1b in cellule HeLa, A431, HUVEC, e NIH/3T3.
Immunoistochimica (paraffina): un lotto rappresentativo alla diluizione 1:250 ha permesso di rivelare Rac1b in sezioni di tessuto di cancro del colon e di cancro della prostata umani.
L′anticorpo anti-Rac1b, N° Cat. 09-271, è un anticorpo policlonale di coniglio in grado di rivelare il substrato 1 della tossina botulinica C3 correlato a Ras (Rac1b) e trova applicabilità nei saggi di immunocitochimica, immunoistochimica (paraffina) e Western blotting.
Qualità
Valutata mediante Western blotting in lisato di cellule MCF7.
Western blotting: una diluizione 1:1.000 di questo anticorpo ha rilevato Rac1b in un lisato di cellule MCF7.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 17 kDa; calcolato a 23,47 kDa. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in PBS con azoturo di sodio 0,05% e glicerolo 30%.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Huizi Wu et al.
International journal of cancer, 143(11), 2962-2972 (2018-08-16)
Recent studies suggest that malignant melanoma heterogeneity includes subpopulations of cells with features of multipotent neural crest (NC) cells. Zebrafish and mouse models have shown that reactivation of neural crest-specific pathways during transformation determines the invasiveness of melanoma cells. In
Ibuprofen inhibits colitis-induced overexpression of tumor-related Rac1b.
Matos, P; Kotelevets, L; Goncalves, V; Henriques, AF; Henriques, A; Zerbib, P; Moyer et al.
Neoplasia null
Christine Mehner et al.
Genes & cancer, 6(11-12), 480-489 (2016-01-26)
Breast, lung, and pancreatic cancers collectively represent one third of all diagnosed tumors and are responsible for almost 40% of overall cancer mortality. Despite improvements in current treatments, efforts to develop more specific therapeutic options are warranted. Here we identify
Hendrik Ungefroren et al.
Cancers, 11(5) (2019-05-22)
The small GTPase Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1B (RAC1B) has been shown previously by RNA interference-mediated knockdown (KD) to function as a powerful inhibitor of transforming growth factor (TGF)-β1-induced cell migration and epithelial-mesenchymal transition in epithelial cells, but the
Matrix metalloproteinase induction of Rac1b, a key effector of lung cancer progression.
Stallings-Mann, ML; Waldmann, J; Zhang, Y; Miller, E; Gauthier, ML; Visscher, DW; Downey et al.
Science Translational Medicine null