Documenti fondamentali
05-354
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-catena α della clusterina (umana), clone 41D
clone 41D, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Apolipoprotein J, Complement cytolysis inhibitor, Complement-associated protein SP-40,40, Ku70-binding protein 1, Testosterone-repressed prostate message 2, aging-associated protein 4, clusterin, complement lysis inhibitor, complement-associated protein
Scegli un formato
100 μG
625,00 €
625,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZMS1049
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
625,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
625,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZMS1049
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
41D, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLU(1191)
Descrizione generale
La clusterina è conosciuta anche con i nomi di apolipoproteina J, inibitore della lisi del complemento, gp80, glicoproteina III, SGP-2, SP 40-40, TRPM2 e T64. Si tratta di una proteina ubiquitaria di 80 kDa deputata a molteplici funzioni e costituita da due subunità, alfa e beta, legate da ponti disolfuro, ed è in grado di interagire con un′ampia tipologia di molecole. È implicata in numerosi processi biologici, quali maturazione del liquido seminale, trasporto dei lipidi, regolazione della cascata del complemento, riciclo della membrana, morte cellulare, regolazione immunitaria, adesione cellulare e trasformazione morfologica. In condizioni patologiche, è una proteina associata ad amiloide che co-localizza con i depositi fibrillari nei disturbi da amiloide sia sistemici che localizzati. Nella malattia di Alzheimer, la clusterina è reperibile nelle placche amiloidi e nei depositi cerebrovascolari. Nei cancri della mammella, è stata osservata una correlazione tra espressione della clusterina e dimensioni del tumore. Inoltre la clusterina è risultata implicata nei cancri dell′endometrio, nell′infarto del miocardio, nelle nefropatie e nell′aterosclerosi.
Specificità
Questo anticorpo riconosce la catena α della clusterina umana, Mr 40 kDa, e la proteina precursore.
Immunogeno
Clusterina nativa purificata da siero umano. Clone 41D.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
Neuroscienze
Immunoistochimica:
precedenti lotti di questo anticorpo alla concentrazione di 5 µg/mL hanno permesso di rivelare la clusterina in sezioni di cervello umano incluse in paraffina.
L′anticorpo anti-catena α della clusterina (umana), clone 41D, è un anticorpo per la determinazione della catena α della clusterina (umana) nei saggi di in IC, IH, IH(P) & WB.
Sottocategoria di ricerca
Apoptosi - Integrazione
Malattie neurodegenerative
Qualità
Valutata di routine su cellule HeLa lisate in tampone RIPA o su lisati di cellule MCF-7.
Analisi di Western blotting:
un precedente lotto alla concentrazione di 0,5-2 µg/mL ha permesso di rilevare la catena α della clusterina umana in cellule HeLa lisate in tampone RIPA; precedenti lotti hanno permesso di rilevare tale proteina nel siero umano e in lisati di cellule MCF7.
Descrizione del bersaglio
40 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonale purificata di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M con azoturo di sodio 0,05%. Congelare a -20°C.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 °C.
Raccomandazioni per la manipolazione:
una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20 °C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule HeLa.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
M Scaltriti et al.
British journal of cancer, 91(10), 1842-1850 (2004-10-21)
Expression of the castration-induced clusterin protein is incompatible with the survival of human prostate cancer cells in tissues and in cell culture. To investigate the fate of human prostate epithelial cells, when engineered to maintain expression of clusterin protein, we
Jason T Lewis et al.
American journal of clinical pathology, 120(1), 56-61 (2003-07-18)
We report a case of an inflammatory pseudotumor (IPT) of the spleen occurring in an 81-year-old woman with a history of a monoclonal gammopathy of undetermined significance. Eighteen-month follow-up after splenectomy demonstrated no tumor recurrence or progression of underlying plasma
Twishi Gulati et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 17(6), 1170-1183 (2018-02-22)
Prostate cancer is a common cause of cancer-related death in men. E6AP (E6-Associated Protein), an E3 ubiquitin ligase and a transcription cofactor, is elevated in a subset of prostate cancer patients. Genetic manipulations of E6AP in prostate cancer cells expose
Involvement of clusterin in 15-deoxy-delta12,14-prostaglandin J2-induced vascular smooth muscle cell differentiation.
Yoshikazu Miwa, Fumi Takahashi-Yanaga, Sachio Morimoto, Toshiyuki Sasaguri
Biochemical and biophysical research communications null
Clusterin in cerebrospinal fluid: analysis of carbohydrates and quantification of native and glycosylated forms.
A-M Nilselid, Pia Davidsson, Katarina Nagga, Niels Andreasen, Pam Fredman, Kaj Blennow
Neurochemistry International null