05-1572
Anti-MDC1 Antibody, clone P2B11
clone P2B11, from mouse
Sinonimo/i:
Nuclear factor with BRCT domains 1, homologue to Drosophila photoreceptor protein calphotin, mediator of DNA damage checkpoint 1
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P2B11, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MDC1(9656)
mouse ... Mdc1(240087)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blot Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in WB. (Lou, Z., et al. (2003). Nature. 421(6926):957-961.)
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1