05-1521
Anti-hnRNP A1 Antibody, clone 4B10
clone 4B10, from mouse
Sinonimo/i:
Helix-destabilizing protein, Single-strand RNA-binding protein, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1B protein, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein B2 protein, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein c
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HNRNPA1(3178)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualità
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected HnRNP A1 on 10 µg of K562 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
K562 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1