04-968
Anti-Folr4 (Folate receptor 4) Antibody, clone 5E12.2
clone 5E12.2, from mouse
Sinonimo/i:
folate receptor 4 (delta) homolog (mouse), folate receptor 4 (delta) homolog, Folate receptor 4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5E12.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IZUMO1R(390243)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Folate receptor 4 (Folr4) in 10 µg of human thymus tissue lysate.
A previous lot was shown to detect Folate Receptor 4 in mouse thymus tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human thymus tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1