04-856
Anti-TBK1 Antibody, clone AOW9, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone AOW9, from rabbit
Sinonimo/i:
NF-kB-activating kinase, NF-kappa-B-activating kinase, TANK-binding kinase 1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AOW9, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, canine, human, chicken
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TBK1(29110)
mouse ... Tbkbp1(73174)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
1-4 μL of a previous lot immunoprecipitated TBK1 from 100 μg of HEK293 RIPA lysate.
Signaling
Apoptosis & Cancer
Kinases & Phosphatases
Immunological Signaling
Qualità
Western Blot Analysis:
A 1:500 to 1:2,000 of this antibody detected TBK1 in RIPA lysates from HEK293 cells.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
RIPA lysates from HEK293 cells.
Esclusione di responsabilità
WGK 1