Documenti
04-1571
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-RNA polimerasi II, subunità B1 (fosfo CTD Ser-2), clone 3E10
clone 3E10, from rat
Sinonimo/i:
DNA-directed RNA polymerase II A, DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kd subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E10, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
tecniche
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer2)
Informazioni sul gene
human ... POLR2B(5431)
Descrizione generale
La subunità B1 della RNA polimerasi II (RPB1) rappresenta la subunità più′ grande del complesso della RNA polimerasi II. La RNA polimerasi II è un oloenzima che catalizza la trascrizione del DNA in RNA negli organismi eucarioti, usando i quattro ribonucleosidi trifosfati come substrati. La subunità RBP1, in combinazione con altre le altre subunità, forma un′ampia tasca centrale (cleft) che rappresenta il punto di contatto tra il sito attivo dell'enzima, lo stampo di DNA e il trascritto nascente di RNA. RBP1 contiene inoltre un dominio carbossi terminale (CTD) costituito da ripetizioni in tandem di un eptapeptide. Una volta attivata mediante fosforilazione, essa funge da piattaforma di assemblaggio per le altre subunità che modulano l'inizio, l'allungamento, la terminazione e il processamento dell'mRNA. Nella RNA polimerasi in fase di attiva trascrizione la ‘Ser-2’ e la ‘Ser-5’ dell'eptapeptide ripetuto sono fosforilate. La Ser-7 viene fosforilata prima dell′inizio della trascrizione a livello dei promotori.
Specificità
Questo anticorpo riconosce il dominio carbossi-terminale fosforilato in Ser2 della subunità B1 della RNA polimerasi II.
Immunogeno
Epitopo: Ser2
Peptide lineare corrispondente al CTD fosforilato in Ser2 della subunità B1 della RNA polimerasi II umana, coniugato con ovalbumina.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione della cromatina: un lotto rappresentativo è stato utilizzato da un laboratorio indipendente per analisi di ChIP. (Chapman, R., et al. (2007). Science. 318(5857):1780 -1782.)
L'anticorpo anti-subunità B1 della RNA polimerasi II (fosfo CTD Ser-2), clone 3E10, è un anticorpo monoclonale di ratto per il rilevamento della subunità B1 della RNA polimerasi II (fosfo CTD Ser-2) validato per l′uso in WB e ELISA.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Metabolismo dell′RNA & Proteine leganti l'RNA
Qualità
Valutato con metodica Western blotting su lisato di cellule NIH/3T3 trattate/non trattate con γ-PPasi.
Western blotting: Una concentrazione pari a 1 µg/mL di questo anticorpo ha rilevato il CTD della RNA polimerasi II in 10 µg di lisato di cellule NIH/3T3 trattate/non trattate con γ-PPasi.
Descrizione del bersaglio
~220 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali di ratto purificate, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
lisato di cellule NIH/3T3 trattate/non trattate con γ-proteina fosfatasi (γ-Ppasi)
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Abundance and distribution of RNA polymerase II in Arabidopsis interphase nuclei.
Schubert, V; Weisshart, K
Journal of Experimental Botany null
Julius Dürr et al.
Nucleic acids research, 42(7), 4332-4347 (2014-02-06)
The heterodimeric complex SPT4/SPT5 is a transcript elongation factor (TEF) that directly interacts with RNA polymerase II (RNAPII) to regulate messenger RNA synthesis in the chromatin context. We provide biochemical evidence that in Arabidopsis, SPT4 occurs in a complex with
H2B ubiquitylation modulates spliceosome assembly and function in budding yeast.
Herissant, L; Moehle, EA; Bertaccini, D; Van Dorsselaer, A; Schaeffer-Reiss, C; Guthrie et al.
Biology of the Cell null
Mitsunori Koga et al.
Nucleic acids research, 43(17), 8258-8267 (2015-07-24)
Phosphorylation of the C-terminal domain of the largest subunit of RNA polymerase II (Pol II), especially Ser2 and Ser5 residues, plays important roles in transcription and mRNA processing, including 5' end capping, splicing and 3' end processing. These phosphorylation events
Olle Dahlberg et al.
PLoS genetics, 11(2), e1004971-e1004971 (2015-02-14)
Positive Transcription Elongation Factor b (P-TEFb) is a kinase consisting of Cdk9 and Cyclin T that releases RNA Polymerase II (Pol II) into active elongation. It can assemble into a larger Super Elongation Complex (SEC) consisting of additional elongation factors.