04-1557
Anti-SIRT1 Antibody, clone 10E4
clone 10-E-4, from mouse
Sinonimo/i:
SIR2-like protein 1, sir2-like 1, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 1 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation 2, S. cerevisiae, homolog) 1, sirtuin 1, sirtuin type 1
Scegli un formato
150,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
150,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10-E-4, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SIRT1(23411)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Chromatin Immunopreiciptiation: Reported by independent researcher using representative lot.
Immunohistochemistry: Reported by independent researcher using representative lot.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected SIRT1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato