Documenti
04-1555
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Mdmx, clone 8C6
clone 8C6, from mouse
Sinonimo/i:
Double minute 4 protein, MDM4-related protein 1, Mdm2-like p53-binding protein, Mdm4 p53 binding protein homolog (mouse), Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding protein, Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding protein (mo
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8C6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ChIP: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MDM4(4194)
Categorie correlate
Descrizione generale
Mdmx è una Mdm2 related-protein che, come quest′ultima, è in grado di legarsi e inibire p53, anche se con minore efficacia. L′interazione con p53 avviene tramite un dominio di legame situato nella regione N-terminale della proteina. E′ stato dimostrato che Mdmx è in grado di inibire la degradazione Mdm2-dipendente di p53 nonché di stabilizzare p53 nella sua forma inattiva. Sebbene Mdmx abbia una somiglianza strutturale significativa con l'ubiquitina ligasi E3 Mdm2, la maggior parte degli studi non è stata in grado di attribuire una funzione di ligasi E3 a Mdmx.
Specificità
Questo anticorpo riconosce Mdmx.
Immunogeno
Epitopo: non noto
Proteina ricombinante con tag di istidina corrispondente alla Mdmx umana
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione della cromatina: un lotto rappresentativo è stato utilizzato da un laboratorio indipendente per questa applicazione. (Gilkes, D., et al. (2008). Molecular and Cellular Biology. 28(6):1999-2010.)
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo è stato utilizzato da un laboratorio indipendente per questa applicazione. (Gilkes, D., et al. (2008). Molecular and Cellular Biology. 28(6):1999-2010.)
Analisi di immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo è stato utilizzato da un laboratorio indipendente per questa applicazione. (Changgong, L., et al. (2002). Molecular and Cellular Biology. 22(21):7562-7571.)
Analisi di citometria a flusso: un lotto rappresentativo è stato utilizzato da un laboratorio indipendente per questa applicazione. (Changgong, L., et al. (2002). Molecular and Cellular Biology. 22(21):7562-7571.)
L'anticorpo anti-Mdmx, clone 8C6, è un anticorpo monoclonale di topo per il rilevamento di Mdmx, nota anche come MDM4-related protein 1, Mdm2-like p53-binding protein. E′ validato per l′uso in WB, IP, ICC, IHC, FC.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Qualità
Valutato mediante Western blotting su lisati di cellule MCF-7.
Analisi mediante Western blotting: 0,5 µg/mL di questo anticorpo hanno rilevato Mdmx in 10 µg di lisato di cellule MCF-7.
Descrizione del bersaglio
~80 kDa
Stato fisico
Formato: purificata
IgG2bκ monoclonale di topo purificata in tampone contenente 0,1 M di Tris-glicina (pH 7,4), 150 mM di NaCl con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8°C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule MCF-7
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Decreased expression of miR-125b and miR-100 in oral cancer cells contributes to malignancy.
Brian J Henson,Samsiddhi Bhattacharjee,Dawn M O'Dee,Eleanor Feingold,Susanne M Gollin
Genes Chromosomes Cancer null
Xiaogang Shen et al.
Oncology letters, 15(2), 1673-1679 (2018-02-13)
MicroRNA (miR)-370 functions as a tumor suppressor or promoter in several cancers. However, the expression and biological role of miR-370 in colon cancer remains undefined. In the present study, miR-370 expression in both normal and malignant colon tissues was quantified
Xinyu Wang et al.
FEBS letters, 589(24 Pt B), 3989-3997 (2015-11-27)
5S rRNA plays an important part in ribosome biology and is over-expression in multiple cancers. In this study, we found that 5S rRNA is a direct target of miR-150 and miR-383 in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). Overexpression of miR-150
Christophe Deben et al.
Oncotarget, 6(26), 22666-22679 (2015-07-01)
The p53/MDM2 interaction has been a well-studied target for new drug design leading to the development of the small molecule inhibitor Nutlin-3. Our objectives were to combine Nutlin-3 with cisplatin (CDDP), a well-known activator of the p53 pathway, in a
Jennifer Hüllein et al.
Cancer research, 79(12), 3125-3138 (2019-04-20)
Oncogenic MYC activation promotes proliferation in Burkitt lymphoma, but also induces cell-cycle arrest and apoptosis mediated by p53, a tumor suppressor that is mutated in 40% of Burkitt lymphoma cases. To identify molecular dependencies in Burkitt lymphoma, we performed RNAi-based