Documenti fondamentali
03-0155-00
Millipore
Kit SMC® per immunodosaggio ad alta sensibilità della interleuchina 6 umana (IL-6)
for quantification of IL-6 in human serum and plasma.
Sinonimo/i:
B-cell stimulatory factor 2 immunoassay kit, IL 6 immunoassay kit, IL-6 Single Molecule Counting Kit, IL-6 ultra-sensitive immunoassay
Scegli un formato
96 WELLS
1.060,00 €
1.060,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
1.060,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
1.060,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
SMC®
assay range
sensitivity: 0.08 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
(Intra-assay CV n=20; Inter-assay n=6)
tecniche
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
Descrizione generale
L'interleuchina 6 (IL-6) è secreta dai linfociti T e dai macrofagi e agisce sia come citochina pro-infiammatoria, sia come miochina anti-infiammatoria. Tra le sue funzioni ci sono la stimolazione della risposta immunitaria durante le infezioni, l'induzione della febbre nelle malattie autoimmuni, infettive e non infettive, la stimolazione delle reazioni di fase acuta, la differenziazione dei linfociti T, la proliferazione e la differenziazione dei linfociti B, lo sviluppo delle cellule del sangue, l'attivazione degli osteoclasti e l'osteoporosi e la secrezione del fattore di crescita dell'endotelio vascolare (VEFG) che incrementa l′accrescimento dei vasi sanguigni e la permeabilità vascolare nell′infiammazione. L'IL-6 è svolge un ruolo importante per la difesa a breve termine dalle infezioni, le lesioni e le infiammazioni, ma alterazioni della sua regolazione provocano malattie.
L'IL-6 è fondamentale nello studio di malattie come il diabete, il lupus, il mieloma multiplo, l'artrite reumatoide e alcuni tipi di cancro come il cancro alla prostata e al pancreas. Al contrario, la carenza di IL-6 può avere conseguenze sull'immunità e sugli anticorpi IgA, mentre una sua sovraespressione può determinare uno squilibrio immunologico tale da determinare patologie autoimmuni.
Specificità
Sebbene l'IL-6 sia stata rilevata in campioni di primati non umani (macaco rhesus e scimmia cynomolgus), il test non è stato convalidato per queste specie.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
La sensibilità della tecnologia (SMC®) Single Molecule Counting assicura al kit per l'immunodosaggio ad alta sensibilità della proteina IL-6 umana mediante tecnologia SMC prestazioni senza pari nella quantificazione della IL-6 in siero e plasma umani.
Questo nuovo kit ottimizzato, pur fornendo prestazioni in linea con quelle del kit precedente per il dosaggio dell′IL-6, #03-0089-01, presenta diverse migliorie:
• un maggior numero di opzioni per la preparazione e l'incubazione dei campioni
• grazie alla liofilizzazione dello standard, tutti i componenti del kit presentano le medesime esigenze di conservazione
• si presta all'incubazione notturna
• volumi di reagente incrementati a vantaggio dell'automazione
• convalidato per l'impiego sia su piattaforma SMCxPRO®, sia su Erenna
Sottocategoria della ricerca
Malattie infiammatorie
Risposta immunitaria
Malattie autoimmuni
Componenti
Tampone del saggio
Microsfere con IL-6 umana
Diluente degli standard
Anticorpo di rivelazione della IL-6 umana
IL-6 umana standard
Tampone di lavaggio 10X
Tampone D
Tampone di eluizione B
Specifiche
Almeno 5 campioni addizionati di IL-6 (spiked) con un recupero medio del 107% in un intervallo che va dal 90 al 114%.
Note legali
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visita l’Archivio dei documenti
Carolyne Pimentel Rosado et al.
Applied physiology, nutrition, and metabolism = Physiologie appliquee, nutrition et metabolisme, 46(12), 1469-1475 (2021-07-01)
This study evaluated the effect of green banana flour (GBF) consumption on obesity-related conditions in mice fed high-fat diets. GBF was prepared using stage 1 green banana pulp, which was dehydrated and milled. Mice were fed a control diet (n =
Contenuto correlato
Reduce sources of error and variability in sensitive methods to quantify biomarkers by automating the SMC® immunoassay workflow with the Hamilton Microlab® STARlet liquid handling workstation.
Use the power of high sensitivity immunology assays with SMC® technology to precisely characterize low-abundant cytokines like those from Th1/Th2 and Th17 cells.
Scoprite i nostri saggi immunologici per lo studio delle citochine coinvolte nei processi neuroimmunologici e nella neuroinfiammazione e per la determinazione dei biomarcatori di malattie neurodegenerative.
Find immunoassays to explore neuroimmunology and neuroinflammation cytokines and neurodegenerative disease biomarkers.