03-0136-00
SMC® Mouse IL-4 Discovery Immunoassay Kit
Sinonimo/i:
mouse IL 4 immunoassay kit, mouse IL-4 Single Molecule Counting Kit, mouse IL-4 ultra-sensitive immunoassay, mouse Interleukin 4 immunoassay kit
Scegli un formato
944,00 €
Scegli un formato
About This Item
944,00 €
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
mouse
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
SMC®
assay range
accuracy: 80-120%
(minimum of 10 samples spiked with acceptable recovery)
tecniche
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Componenti
Mouse IL-4 Coating Antibody
Assay Plate
10X PBS
Blocking Buffer
Standard Diluent
Mouse IL-4 Detection Antibody
Mouse IL-4 Standard
SMC® Mouse IL-4 Immunoassay Kit Instructions
10X Wash Buffer
Buffer C
Elution Buffer B
Risultati analitici
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1