Documenti fondamentali
SCD-003
Supelco
Dibenz[a,h]anthracene
vial of 1 g, analytical standard, Cerilliant®
Sinonimo/i:
1,2:5,6-Dibenzanthracene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.35
Beilstein:
1912416
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
analytical standard
Confezionamento
vial of 1 g
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
P. ebollizione
524 °C (lit.)
Punto di fusione
262-265 °C (lit.)
applicazioni
environmental
forensics and toxicology
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)cc23
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H
LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dibenz[a,h]anthracene belongs to the class of polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs). PAHs are a group of well-known environmental pollutants with both mutagenic and carcinogenic properties. They are released into the environment by the pyrolysis of organic materials.[1]
Applicazioni
Dibenz[a,h]anthracene may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in cane sugar,[1] marine samples,[2] bulk precipitation and runoff waters[3] by chromatography techniques.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in bulk precipitation and runoff waters in an urban region (Poland)
Grynkiewicz M, et al.
Atmospheric Environment, 36(2), 361-369 (2002)
Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in cane sugar
Tfouni SAV and Toledo MCF
Food Control, 18(8), 948-952 (2007)
Determination of polynuclear aromatic hydrocarbons in marine samples of Siokolo Fishing Settlement
Anyakora C, et al.
Journal of Chromatography A, 1073(1-2), 323-330 (2005)
M Shou et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 328(1), 201-207 (1996-04-01)
The metabolic activation of the potent carcinogen dibenzo[a,h]anthracene (DB[a,h]A) was investigated with recombinant human cytochrome P450 enzymes 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2E1, 3A3, 3A4, and 3A5 expressed in hepatoma G2 cells and with 14 different human liver microsomes. Three dihydrodiols
A Perico et al.
Archives of environmental health, 56(6), 506-512 (2002-04-18)
In this study, the authors evaluated exposure to airborne polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in workers exposed to exhaust gas from cars, and they assessed the efficiency of urinary 1-hydroxypyrene as an indicator of exposure to pyrene and PAHs. The authors