S-090
UR-144 5-Pentanoic acid metabolite-D5 (indole-D5)
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C1C(C)(C)C1(C)C)C2=C([2H])N(CCCCC(O)=O)C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C32
InChI
1S/C21H27NO3/c1-20(2)19(21(20,3)4)18(25)15-13-22(12-8-7-11-17(23)24)16-10-6-5-9-14(15)16/h5-6,9-10,13,19H,7-8,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)/i5D,6D,9D,10D,13D
UUTHIAPDCFFQKQ-FOZLTFMXSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup