Documenti fondamentali
S-043
Supelco
JWH-019 6-Hydroxyhexyl metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
JWH-019 6-Hydroxyhexyl metabolite solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H25NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.47
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Il prodotto S-043 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCCCCCCn1cc(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C25H25NO2/c27-17-8-2-1-7-16-26-18-23(21-13-5-6-15-24(21)26)25(28)22-14-9-11-19-10-3-4-12-20(19)22/h3-6,9-15,18,27H,1-2,7-8,16-17H2
LBVZVDUWOZUDJT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
JWH-019 6-Hydroxyhexyl metabolite is a major urinary metabolite of JWH-019, a synthetic cannabinoid found in several blends of the herbal mixture Spice or K2. This biomarker is also referred to as the omega hydroxy metabolite of JWH-019 since the hydroxy group is located at the terminal position of the N-hexyl side chain.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)