Vai a
S-044
JWH-019 5-Hydroxyhexyl metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
JWH-019 5-Hydroxyhexyl metabolite solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H25NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.47
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)CCCCn1cc(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C25H25NO2/c1-18(27)9-6-7-16-26-17-23(21-13-4-5-15-24(21)26)25(28)22-14-8-11-19-10-2-3-12-20(19)22/h2-5,8,10-15,17-18,27H,6-7,9,16H2,1H3
InChI key
OMWLYFDUQMJPOS-UHFFFAOYSA-N
General description
A major urinary metabolite of JWH-019. JWH-019 is a newer synthetic cannabinoid found in several blends of the herbal mixture Spice or K2. This urinary biomarker is also referred to as the omega minus one hydroxy metabolite of JWH-019.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)