S-035
JWH-018 4-Hydroxypentyl metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
JWH-018 4-Hydroxypentyl metabolite solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(O)CCCn1cc(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C24H23NO2/c1-17(26)8-7-15-25-16-22(20-12-4-5-14-23(20)25)24(27)21-13-6-10-18-9-2-3-11-19(18)21/h2-6,9-14,16-17,26H,7-8,15H2,1H3
LLFBQQHYZJTRAS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
application for HPLCFiltri attivi