Documenti fondamentali
P-109
Supelco
Pregnenolone-13C2,D2 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
632,00 €
632,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
632,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C1913C2H30D2O2
Peso molecolare:
320.48
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
632,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Pregnenolone is an endogenous steroid hormone involved in the biological synthesis of other hormones. Pregnenolone is monitored as an ancillary test for congenital adrenal hyperplasia (CAH), particularly in situations where diagnosis of 21-hydroxylase and 11-hydroxylase deficiency has been ruled out. This stable labeled internal standard is suitable for numerous LC/MS and GC/MS applications in endocrinology, clinical chemistry, sports testing, and isotope dilution methods.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)