Documenti fondamentali
P-099
Supelco
Psilocin-D10 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H6D10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.33
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Il prodotto P-099 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
A stable-labeled internal standard for quantification of psilocin levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods. Psilocin is a potent hallucinogen present in most psychedelic mushrooms. Known by street names such as Shrooms, Boomers, or Musk, psilocin has effects similar to LSD and DMT.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)