Documenti fondamentali
P-051
Supelco
PMMA hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
p-Methoxymethamphetamine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.72
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Il prodotto P-051 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CNC(C)Cc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-9(12-2)8-10-4-6-11(13-3)7-5-10;/h4-7,9,12H,8H2,1-3H3;1H
IQZVXWOBOYTPER-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
PMMA, or para-methoxymethamphetamine, is a stimulant and psychedelic drug closely related to the amphetamine PMA. This designer drug is sometimes used as a substitute for the amphetamine MDMA. This Certified Spiking Solution® is suitable for use in LC/MS or GC/MS amphetamine testing methods in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T D Steele et al.
Brain research, 589(2), 349-352 (1992-09-04)
These studies assessed the neurotoxic potential of N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-aminopropane (para-methoxymethamphetamine; PMMA), an amphetamine analog that has surfaced in the illicit drug market. Repeated subcutaneous injections of PMMA caused lasting, dose-related reductions in regional brain concentrations of serotonin (5-HT) and 5-hydroxyindoleacetic acid
Roland F Staack et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 32(4), 379-381 (2004-03-25)
p-Methoxymethamphetamine (PMMA) is a new designer drug, listed in many countries as a controlled substance. Several fatalities have been attributed to the abuse of this designer drug. Previous in vivo studies using Wistar rats had shown that PMMA was metabolized
Roland F Staack et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 789(1), 27-41 (2003-05-03)
Studies are described on the metabolism and the toxicological analysis of the new designer drug rac-p-methoxymethamphetamine (PMMA) in rat urine using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The identified metabolites indicated that PMMA was extensively metabolized mainly by O-demethylation to pholedrine and
Tomáš Páleníček et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 98(1), 130-139 (2010-12-21)
Despite poisoning with the ecstasy substitute para-methoxymethamphetamine (PMMA) being typically associated with severe hyperthermia and death, behavioral and toxicological data on this drug are missing. Herein we present the behavioral profile of PMMA, its hyperthermic potency and pharmacokinetic profile in
Kei Zaitsu et al.
Forensic science international, 177(1), 77-84 (2007-12-25)
A newly synthesized designer drug, para-methoxyethylamphetamine (PMEA) was unexpectedly detected in the postmortem specimens of fatality involving drug intoxication in 2005, Japan. For unequivocal identification, the isomeric discrimination of PMEA and its positional-isomers was performed by GC/MS with the trifluoroacetylation.