Documenti
NMID913
Fencamine
NMI Australia
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H28N6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.48
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
NMI Australia
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C20H28N6O2/c1-14(13-15-9-7-6-8-10-15)23(2)12-11-21-19-22-17-16(24(19)3)18(27)26(5)20(28)25(17)4/h6-10,14H,11-13H2,1-5H3,(H,21,22)
PDTADBTVZXKSJM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3