Documenti fondamentali
NMID792D
Supelco
(+\-)-N-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetamine (MDMA) hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.70
Codice UNSPSC:
41116107
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
agenzia
NMI Australia certified reference material
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
Produttore/marchio commerciale
NMI Australia
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8(12-2)5-9-3-4-10-11(6-9)14-7-13-10;/h3-4,6,8,12H,5,7H2,1-2H3;1H
LUWHVONVCYWRMZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)