Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 139,00 € |
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 561,00 € |
Informazioni su questo articolo
139,00 €
Nome del prodotto
Echinomycin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1C(C2N(C(=O)C(NC(=O)C(COC(=O)C(N(C(=O)C(N(C(=O)C(NC(=O)C(COC(=O)C(N(C2=O)C)C(C)C)NC(=O)c5nc6c(nc5)cccc6)C)C)C1)C)C(C)C)NC(=O)c3nc4c(nc3)cccc4)C)C)SC
InChI
1S/C51H64N12O12S2/c1-25(2)38-49(72)74-22-36(59-42(65)34-21-53-30-17-13-15-19-32(30)57-34)44(67)55-28(6)46(69)63(10)40-48(71)62(9)39(26(3)4)50(73)75-23-35(58-41(64)33-20-52-29-16-12-14-18-31(29)56-33)43(66)54-27(5)45(68)60(7)37(47(70)61(38)8)24-77-51(40)76-11/h12-21,25-28,35-40,51H,22-24H2,1-11H3,(H,54,66)(H,55,67)(H,58,64)(H,59,65)
InChI key
AUJXLBOHYWTPFV-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in - |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?