Key Documents
NMID1009
2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine (2C-D) hydrochloride
NMI Australia
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.72
Codice UNSPSC:
41116107
agenzia
NMI Australia certified reference material
Produttore/marchio commerciale
NMI Australia
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C11H17NO2.ClH/c1-8-6-11(14-3)9(4-5-12)7-10(8)13-2;/h6-7H,4-5,12H2,1-3H3;1H
UIPCUUZBUOLEMM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3