Documenti fondamentali
N-144
Supelco
Normorphine-D3 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14D3NO3
Peso molecolare:
274.33
Codice UNSPSC:
12352210
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This stable-labeled internal standard is suited for quantitation of normorphine by LC/MS or GC/MS applications such as pain prescription monitoring, urine drug testing, clinical toxicology, or forensic analysis. Normorphine is a primary urinary metabolite of the opiate analgesic morphine. Morphine, used to relieve both acute and chronic severe pain is known under trade names MS Contin®, Kadian®, Oramorph®, and Roxanol.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kadian is a registered trademark of Actavis Elizabeth LLC
MS Contin is a registered trademark of Purdue Frederick Company
Oramorph is a registered trademark of AAIPharma, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)