Documenti fondamentali
N-049
Supelco
(±)-Norsertraline hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
108,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
108,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16Cl3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.66
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@H]1CC[C@@H](C2=CC(Cl)=C(Cl)C=C2)C3=C1C=CC=C3.[H]Cl
InChI
1S/C16H15Cl2N.ClH/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13;/h1-5,7,9,11,16H,6,8,19H2;1H/t11-,16-;/m0./s1
YKXHIERZIRLOLD-RISSCEEYSA-N
Descrizione generale
Norsertraline is a major urinary metabolite and N-desmethyl analog of the SSRI antidepressant sertraline. Marketed under trade names such as Zoloft® and Lustral, sertraline is used to treat major depressive, obsessive-compulsive and panic and social anxiety disorders in both adults and children.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zoloft is a registered trademark of Pfizer, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ramagiri Suma et al.
Journal of analytical toxicology, 30(6), 395-399 (2006-07-29)
Zoloft (sertraline hydrochloride) is one of the antidepressant medications used to treat depression, obsessive-compulsive disorder, and social anxiety disorder. The practice of embalming a cadaver is common, yet it may create problems for forensic toxicologists if the case was not
Victor L Serebruany et al.
The American journal of psychiatry, 162(6), 1165-1170 (2005-06-04)
In a platelet/endothelial biomarker substudy of the Sertraline AntiDepressant Heart Attack Randomized Trial (SADHART), the authors sought to determine whether plasma levels of sertraline and its primary metabolite N-desmethylsertraline affect the release of platelet/endothelial biomarkers. Fifty-five acute coronary syndrome patients
Katherine L Wisner et al.
Journal of clinical psychopharmacology, 26(4), 353-360 (2006-07-21)
Symptom reduction and improvement in functioning in women with postpartum major depression treated with a tricyclic antidepressant versus a serotonin reuptake inhibitor were compared. The design was a double-blind, 8-week comparative trial of nortriptyline (NTP) versus sertraline (SERT) with a
Alessandro Musenga et al.
Electrophoresis, 28(11), 1823-1831 (2007-04-24)
A method has been developed for the analysis of the antidepressant drug sertraline together with its main metabolite N-desmethylsertraline (DMS) in human plasma. It is based on CE with LIF detection (lambda = 488 nm). A SPE procedure is employed
P T Pollak et al.
The Annals of pharmacotherapy, 35(11), 1371-1374 (2001-11-29)
To report a case of hypoglycemia that occurred in a patient treated with the selective serotonin-reuptake inhibitor, sertraline. An 82-year-old white woman with mild cardiovascular disease and no history of glucose intolerance was seen in the emergency department for a