Documenti fondamentali
M-204
Supelco
Mycophenolic acid-D3-ß-D-glucuronide solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H25D3O12
Peso molecolare:
499.48
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Mycophenolic acid-beta-D-glucuronide, also known as MPAG, is the primary metabolite of the immunosuppressant mycophenolic acid and is monitored by clinical labs to ensure patients remain within the drug′s therapeutic range. This internal standard is suitable for quantification of mycophenolic acid glucuronide levels in whole blood or plasma by LC-MS/MS for therapeutic drug monitoring and other clinical or diagnostic applications.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)