Documenti fondamentali
M-141
Supelco
Methylone-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11D3H10NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.71
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Il prodotto M-141 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.N(C(C)C(=O)c1cc2c(cc1)OCO2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H13NO3.ClH/c1-7(12-2)11(13)8-3-4-9-10(5-8)15-6-14-9;/h3-5,7,12H,6H2,1-2H3;1H/i2D3;
GASYWEXOTOXXLK-MUTAZJQDSA-N
Descrizione generale
A new internal standard suitable for numerous GCMS and LCMS applications from clinical toxicology testing and forensic analysis to urine drug testing and isotope dilution methods. Also known as bk-MDMA or 3,4-methylenedioxy-N-methylcathinone, methylone is a synthetic stimulant of the amphetamine and cathinone classes with significant abuse reported in the UK, Netherlands, Sweden, and New Zealand.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)