Documenti fondamentali
I-026
Supelco
Interference Mix 4 (For Qualitative Use Only)
5-100 μg/mL each component in methanol, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Qualitative Interference Mixture
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Stato
liquid
Composizione
Alprazolam, 100 μg/mL
Cimetidine, 100 μg/mL
Citalopram hydrobromide, 100 μg/mL (as free base)
Clonazepam, 100 μg/mL
Clopidogrel bisulfate, 100 μg/mL (as free base)
Dextromethorphan, 50 μg/mL
Fluconazole, 100 μg/mL
Hydrochlorothiazide, 100 μg/mL
Lamotrigine, 100 μg/mL
Methylphenidate hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Omeprazole, 100 μg/mL
L-Thyroxine, 5 μg/mL
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV/IIB (Portugal)
Concentrazione
5-100 μg/mL each component in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A multi-component solution standard of routinely monitored over-the-counter (OTC) and prescription drugs alprazolam; cimetidine; citalopram HBr; clonazepam; clopidogrel bisulfate; dextromethorphan; fluconazole; hydrochlorothiazide; lamotrigine; L-thyroxine; methylphenidate HCl; and omeprazole. This standard is for qualitative use only in the evaluation of interferences between the mix components and target analytes of interest in a testing laboratory′s analytical methods.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)