I-023
Interference Mix 1 (For Qualitative Use Only)
100-1,000 μg/mL each component in methanol, analytical standard, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Qualitative Interference Mixture
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Stato
liquid
Composizione
Acetaminophen, 1,000 μg/mL
Caffeine, 1,000 μg/mL
(-)-Cotinine, 1,000 μg/mL
Ibuprofen, 1,000 μg/mL
Naproxen, 1,000 μg/mL
(-)-Nicotine, 1,000 μg/mL
Phentermine, 100 μg/mL
R,R(-)-Pseudoephedrine, List I, 100 μg/mL
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Concentrazione
100-1,000 μg/mL each component in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)