Documenti fondamentali
H-162
Supelco
1,24-Dihydroxyvitamin D3 solution
50 μg/mL (Ethanol with 0.1%BHT (degassed)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
1αα,24R-Dihydroxyvitamin D3, Tacalcitol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
50 μg/mL (Ethanol with 0.1%BHT (degassed))
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-65 to -96°C
Stringa SMILE
O[C@H]1C[C@@H](C(=C)\C(=C/C=C2/[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CC[C@@H](O)C(C)C)C)(CCC/2)C)\C1)O
InChI
BJYLYJCXYAMOFT-RSFVBTMBSA-N
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)