Documenti fondamentali
F-057
Supelco
Fenproporex-D5 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Labeled Fenproporex
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11D5N2 · HCl
Peso molecolare:
229.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Il prodotto F-057 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C1=C(CC(C)NCCC#N)C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H].Cl
InChI
1S/C12H16N2.ClH/c1-11(14-9-5-8-13)10-12-6-3-2-4-7-12;/h2-4,6-7,11,14H,5,9-10H2,1H3;1H/i2D,3D,4D,6D,7D;
ZBRZSJUFJUMKIM-MKCOZUEUSA-N
Descrizione generale
This stable isotope labeled Snap-N-Shoot® Reference Solution is suitable for quantification of fenproporex in a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis and urine drug testing and to clinical toxicology and sports testing. Fenproporex, also known as Perphoxene and used as an appetite suppressant for the treatment of obesity, is a stimulant drug of the phenethylamine and amphetamine classes that produces amphetamine as a metabolite. Fenproporex is designated a Schedule IV controlled substance in the US pursuant to the Controlled Substances Act and is also listed as banned substance by the World Anti-Doping Agency.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)