ERH-004S
HMX solution
1000 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
1,3,5,7-Tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyclooctane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1000 μg/mL in acetonitrile
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=[N+]([O-])N1CN([N+]([O-])=O)CN([N+]([O-])=O)CN([N+]([O-])=O)C1
InChI
1S/C4H8N8O8/c13-9(14)5-1-6(10(15)16)3-8(12(19)20)4-7(2-5)11(17)18/h1-4H2
UZGLIIJVICEWHF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)