Documenti fondamentali
ERA-037
Supelco
Aldehyde/Ketone-DNPH Stock Standard-13
1.0 μg/mL each component in acetonitrile (as aldehyde/ketone), ampule of 5 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
Caratteristiche
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
Composizione
Acetaldehyde-DNPH
Acetone-DNPH
Acrolein-DNPH
Benzaldehyde-DNPH
2-Butanone-DNPH
n-Butyraldehyde-DNPH
Crotonaldehyde-DNPH
Formaldehyde-DNPH
Hexaldehyde-DNPH
Methacrolein-DNPH
Propionaldehyde-DNPH
m-Tolualdehyde-DNPH
Valeraldehyde-DNPH
Confezionamento
ampule of 5 × 1.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 μg/mL each component in acetonitrile (as aldehyde/ketone)
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    2-Butanone-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Hexaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Methacrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
    m-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Valeraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Vedi tutto (13)
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)