Documenti fondamentali
E-087
Supelco
Eutylone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Il prodotto E-087 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(C(CC)C(=O)c1cc2c(cc1)OCO2)CC
InChI
1S/C13H17NO3/c1-3-10(14-4-2)13(15)9-5-6-11-12(7-9)17-8-16-11/h5-7,10,14H,3-4,8H2,1-2H3
YERSNXHEOIYEGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Eutylone is a synthetic cathinone found in numerous bath salt blends under the street name bk-MBDB. This designer drug and stimulant is abused in the US and Europe. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable for quantification of eutylone using LC/MS or GC/MS methods for applications in clinical toxicology, forensic analysis, and urine drug testing applications.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)