LM6004
Avanti
d5-DG ISTD Mix II
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6004
Sinonimo/i:
d5-DG ISTD Mix II, d5-Diglyceride Mixture Internal Standard, toluene:methanol (1:1)
Stato
solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (LM6004-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6004
Concentrazione
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)