Documenti fondamentali
900119P
Avanti
PGF2β
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Prostaglandin F2β
Scegli un formato
1 MG
98,90 €
98,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
98,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H34O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
98,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Confezionamento
pkg of (pkg of 1 X 1 mg (900119P-1MG))
Tipo di lipide
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1C[C@@H](O)[C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC
InChI
PXGPLTODNUVGFL-JZFBHDEDSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900119P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)