890820P
Avanti
18:0 DAP
Avanti Research™ - A Croda Brand 890820P, powder
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-3-dimethylammonium-propane
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (890820P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 890820P
Tipo di lipide
transfection
cationic lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H81NO4/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(43)45-38-39(37-42(3)4)46-41(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h39H,5-38H2,1-4H3
RVBUSVJSKGVQQS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)