890820C
Avanti
18:0 DAP
Avanti Research™ - A Croda Brand 890820C
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-3-dimethylammonium-propane
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (890820C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 890820C
Concentrazione
10 mg/mL (890820C-25mg)
Tipo di lipide
transfection
cationic lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3