Documenti
890200P
Avanti
DC-6-14
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
O,O’-ditetradecanoyl-N-(α-trimethylammonioacetyl)diethanolamine chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H73ClN2O5
Peso molecolare:
661.44
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 25 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
phospholipids
cationic lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890200P-25MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3