880680P
Avanti
C16 PEG750 Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 880680P, powder
Sinonimo/i:
N-palmitoyl-sphingosine-1-{succinyl[methoxy(polyethylene glycol)750]}
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (880680P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880680P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCC(OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)=O)OOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC.C=C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3