Documenti fondamentali
870735P
Avanti
14:0 Ether Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870735P, powder
Sinonimo/i:
tetradecyl Coenzyme A (ammonium salt)
Scegli un formato
5 MG
427,00 €
427,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
427,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H73N10O16P3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
1015.00
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
427,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (870735P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 870735P
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
coenzymes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@](C(NCCC(NCCSCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
JDSLZFDMZLUDIT-PVWOJWAGSA-N
Descrizione generale
14:0 Ether Coenzyme A, also known as tetradecyl coenzyme A (CoA), is a long-chain acyl-CoA ester and a thioether analog of myristoyl coenzyme A. Long-chain acyl-CoA esters play an important role in a plethora of cellular functions. These lipids are involved in regulation of fatty acid synthesis, enzyme systems, vesicle trafficking, ion channels and ion pumps.[1]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870735P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M Elholm et al.
Journal of lipid research, 41(4), 538-545 (2000-04-01)
A detailed analysis of the subcellular distribution of acyl-CoA esters in rat liver revealed that significant amounts of long-chain acyl-CoA esters are present in highly purified nuclei. No contamination of microsomal or mitochondrial marker enzymes was detectable in the nuclear