Documenti
870733P
Avanti
18:3 (n6) Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870733P, powder
Sinonimo/i:
(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl) Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H73N10O17P3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
1079.04
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (870733P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 870733P
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
coenzymes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Categorie correlate
Applicazioni
18:3 (n6) Coenzyme A has been used in lipidomics analysis of fatty acid-coenzyme A (FA-CoA) by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870733P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Visita l’Archivio dei documenti
Lipidomics analysis of long-chain fatty acyl-coenzyme As in liver, brain, muscle and adipose tissue by liquid chromatography/tandem mass spectrometry
Morin-Rivron D, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 31(4), 344-350 (2017)